Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Irsogladine maleate ≥98%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLPD1410050EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLPD1410050
Irsogladine maleate ≥98%
Irsogladine maleate
PDE inhibitor

Irsogladine is a selective PDE4 inhibitor which also enhances gap junction intercellular communication. It inhibits angiogenesis in wild-type and plasminogen activator-deficient mice.


Formule: C₉H₇Cl₂N₅
MW: 372,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00873566
Numéro CAS: 84504-69-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/07/45401407.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité