L-O-Phosphoserine ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX106024G001EA 0 EUR InStock
ENZOALX106024G001
L-O-Phosphoserine ≥97% (par HPLC)
L-O-Phosphoserine
NMDA receptor antagonist.
L-AP4 agonist. Competitive NMDA antagonist. Has affinity for type IV, but not type I, metabotropic glutamate receptor. Inhibits proliferation. Enhances neuronal differentiation in progenitor cells.
Soluble in water (50 mg/ml).
Formule: C₃H₈NO₆P
MW: 185,07 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065935
Numéro CAS: 407-41-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/30/45347430.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97% (HPLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité