Lovastatin ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLG2260010EA 67.1 EUR InStock
ENZOBMLG2260010 ENZOBMLG2260050
Lovastatin ≥98% (par CCM)
Lovastatin
HMG-CoA reductase inhibitor
Inhibits cholesterol/isoprenoid biosynthesis by inhibition of HMG-CoA reductase (Ki for acid form is 1nM) and blocks protein isoprenylation and reduces plasma cholesterol levels in humans. Causes cells to arrest early in the G1 phase. Induces apoptosis in cancer cells.
Formule: C₂₄H₃₆O₅
MW: 404,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072164
Numéro CAS: 75330-75-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/79/45403879.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité