L-Theanine ≥98% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
ENZOALX106042G025EA 742.5 EUR InStock
ENZOALX106042G025
L-Theanine ≥98% (par analyse titrimétrique)
L-Theanine
Glutamate receptor ligand.
Amino acid analog of glutamine, uniquely found in green tea. Increases brain serotonin, dopamine and GABA levels and binds to AMPA, kainate and NMDA receptors. Has been shown to exert neuroprotective effects in animal models possibly through its antagonistic effects on group 1 metabotrophic glutamate receptors. Behavioural studies with rats suggest L-theanine to positiveley affect learning and memory processes. Promotes self-renewal of human embryonic stem cells.
Soluble in water (50 mg/ml).
Formule: C₇H₁₄N₂O₃
MW: 174,20 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059653
Numéro CAS: 3081-61-6
EINECS: 221-379-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/32/45347432.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (Titration)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité