Mifepristone ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
BMLS5100025 BMLS5100100
ENZOBMLS5100025EA 110 EUR InStock
ENZOBMLS5100025 ENZOBMLS5100100
Mifepristone ≥99%
Mifepristone
Progesterone receptor ligand.
Progesterone receptor antagonist.
Soluble in methanol or DMSO.
Formule: C₂₉H₃₅NO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 84371-65-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=716871e6caa42d45499b47346f5d2417dc14885a&vid=b121b4e51ffa2524223fc91238aa9b18cfcc68cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (Assay)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité