N-(p-Toluenesulphonyl)-L-phenylalanylchloromethylketone ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLPI1220001EA 204.6 EUR InStock
ENZOBMLPI1220001
N-(p-Toluenesulphonyl)-L-phenylalanylchloromethylketone ≥98%
N-(p-Toluenesulphonyl)-L-phenylalanylchloromethylketone
Proteasome inhibitor
Irreversible inhibitor of chymotrypsin-like serine proteases such as granzyme D. Inhibits LPS-induced expression of COX-2 in macrophages. Inhibits γ-irradiation-induced apoptosis in myeloid leukemic cells.
Formule: C₁₇H₁₈ClNO₃S
MW: 351,85 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000935
Numéro CAS: 402-71-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/51/45401451.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité