N,N,2-Trimethyl-5-nitrobenzenesulphonamide (synthétique) ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: BRL-50481, BRL 50481
BMLPD1200010 BMLPD1200050
ENZOBMLPD1200010EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLPD1200010 ENZOBMLPD1200050
N,N,2-Trimethyl-5-nitrobenzenesulphonamide (synthétique) ≥98% (par CCM)
N,N,2-Trimethyl-5-nitrobenzenesulphonamide
The first selective PDE7 inhibitor (Ki=180 nM).
  • PDE inhibitor
White to off-white solid.
Formule: C₉H₁₂N₂O₄S
MW: 244,27 g/mol
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03039912
Numéro CAS: 433695-36-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c32213fb0da3d4eeaad80fff3ea4e0e3e7dfcf7&vid=c4e4f9a2c8bb0042d082547e51d91413301d0211&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité