Nafamostat mesylate ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPI1430010 BMLPI1430050
ENZOBMLPI1430010EA 89.1 EUR InStock
ENZOBMLPI1430010 ENZOBMLPI1430050
Nafamostat mesylate ≥98%
Nafamostat mesylate
Tryptase inhibitor
Competitive, reversible broad-spectrum serine proteinase inhibitor that can be a used as a specific tryptase inhibitor at very low concentrations. Has been used in vitro and in vivo.
Formule: C₁₉H₁₇N₅O₂
Numéro MDL: MFCD00941430
Numéro CAS: 82956-11-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74636c826c7833c19afeaaf3c891280366abe4fc&vid=b39da665ee85f52496ebc349d89f965adec8dc76&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité