Rolipram ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPD1750010 BMLPD1750050
ENZOBMLPD1750010EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLPD1750010 ENZOBMLPD1750050
Rolipram ≥98% (par CCM)
Rolipram
PDE inhibitor
Selective, cell permeable inhibitor of cAMP-specific phosphodiesterase (PDE IV, IC50=1 µM). A rolipram insensitive PDE IV subtype has been described.
Formule: C₁₆H₂₁NO₃
Numéro MDL: MFCD00270906
Numéro CAS: 61413-54-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=177c24a1c668382ffd0e475a8740725107f7bb82&vid=a98b4b08094c50ed6c52ab3efe656ed449d5c6af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité