Tanshinone IIA ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Dan Shen Ketone, 1,6,6-Trimethyl-6,7,8,9-tetrahydrophenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione
BMLGR3360025
ENZOBMLGR3360025EA 487 EUR InStock
ENZOBMLGR3360025
Tanshinone IIA ≥98% (par CCM)
Tanshinone IIA
AP-1 inhibitor
Tanshinone IIA is a diterpenoid naphthoquinone found in the traditional Chinese medicine Tanshen (Salvia sp). It inhibits AP-1 activity by suppressing jun-fos-DNA complex formation (IC50=0.22 µM) and induces apoptosis in a variety of cell lines
Formule: C₁₉H₁₈O₃
MW: 294,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00238692
Numéro CAS: 568-72-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36d56ae10dcdd1efa589c989c332566ee2d1c2ee&vid=7079e821f68d92642c37559345fc961f76a9da2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité