Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ursolic acid ≥90%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLCT1050250EA 222.2 EUR InStock
ENZOBMLCT1050250
Ursolic acid ≥90%
Ursolic acid
Inhibits angiogenesis

Inhibits endothelial cell proliferation and migration (IC50=5 µM) and angiogenesis.


Formule: C₃₀H₄₈O₃
MW: 456,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009621
Numéro CAS: 77-52-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/35/77/45403577.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité