Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zebularine ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLGR3440010EA 156.2 EUR InStock
ENZOBMLGR3440010
Zebularine ≥98% (par CCM)
Zebularine
Dnmt inhibitor

  • Purification: TLC: 30% Methanol/methylene chloride + 1% H2O, Rf = 0.3

Zebularine is a DNA methylation inhibitor which acts by forming a covalent complex with DNMT. It displays antiangiogenic activity and markedly inhibits vessel formation in different tumor models. It reactivates silenced E-cadherin and potentiates the effects of other epigenetic therapeutics such as vorinistat. Induces differentiation of mesenchymal cells into cardiomyocytes. Inhibits cytidine deaminase.


Formule: C₉H₁₂N₂O₅
MW: 228,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973699
Numéro CAS: 3690-10-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/68/45401268.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité