B581 ≥96%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLG2350001 BMLG2350005
ENZOBMLG2350001EA 195.8 EUR InStock
ENZOBMLG2350001 ENZOBMLG2350005
B581 ≥96%
B581
Farnesyltransferase inhibitor
A potent and selective, cell-permeable farnesyl transferase inhibitor IC50=21 nM, 30-fold selective over geranylgeranyl transferase.
Formule: C₂₂H₃₈N₄O₃S₂
Numéro MDL: MFCD18910841
Numéro CAS: 149759-96-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5cef061310b7dac5bbeccb5ced37b03b8f16c75&vid=f80710c6888ef5dc094df34a6e4c4a8cb49f5582&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité