Z-Asp-2,6-dichlorobenzoyloxymethylketone ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOALX260029M050EA 594 EUR InStock
ENZOALX260029M050
Z-Asp-2,6-dichlorobenzoyloxymethylketone ≥98% (par CCM)
Z-Asp-2,6-dichlorobenzoyloxymethylketone
Caspase inhibitor
Irreversible, cell permeable broad-spectrum caspase inhibitor.
Caspase-3 IC50: 1,1µM
Caspase-6 IC50: 4,1µM
Less effective on the inhibition of caspase-1- and 8-like activities.
Inhibits hypoxia-induced apoptosis in neuroblastoma cells.
Formule: C₂₀H₁₇Cl₂NO₇
MW: 454,256 g/mol
Numéro MDL: MFCD00674885
Numéro CAS: 153088-73-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/49/45347449.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité