Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Exo1 ≥98%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLEI3220010EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLEI3220010
Exo1 ≥98%
Exo1
ADP-ribosylation factor inhibitor

Exo1 inhibits traffic emanating from the endoplasmic reticulum by inducing rapid collapse of the Golgi to the endoplasmic reticulum1. Like Brefeldin A, Exo1 induces the rapid release of ARF1 from Golgi membranes, but evidence suggests that Exo1 acts by a different mechanism. Exo1 does not induce the ADP-ribosylation of CtBP/Bars50, and does not interfere with the activity of guanine nucleotide exchange factors specific for Golgi-based ARFs, allowing Exo1 to be used as a tool for differentiating the fatty acid exchange activity of Bars50 from ARF1 activity.


Formule: C₁₅H₁₂FNO₃
MW: 273,263 g/mol
Numéro MDL: MFCD00028104
Numéro CAS: 75541-83-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/71/45403771.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité