Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-α-Phorbol-12-myristate-13-acetate ≥99% (par HPLC, TLC), film

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention

ENZOBMLPE1620001EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLPE1620001
4-α-Phorbol-12-myristate-13-acetate ≥99% (par HPLC, TLC), film
4-alpha-Phorbol-12-myristate-13-acetate
PKC activator

Negative control for phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA)

Soluble in DMSO (25 mg/ml), methanol, 100% ethanol or ethyl acetate.


Formule: C₃₆H₅₆O₈
MW: 616,836 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00153860
Numéro CAS: 63597-44-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (HPLC, TLC)
Appearance Colourless film

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité