Paxilline ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLKC1550005 BMLKC1550025
ENZOBMLKC1550005EA 165 EUR InStock
ENZOBMLKC1550005 ENZOBMLKC1550025
Paxilline ≥97% (par HPLC)
Paxilline
K+ channel blocker
Paxilline is an indole alkaloid isolated from Penicillium paxilli. It is a selective and reversible blocker of the smooth muscle high conductance Ca2+-activated K+ (maxi-K) channel (70% block at 10 nM). In neutrophils, Paxilline blockage of BKCa channels decreased the alkalinization of phagocytic vacuoles and inhibited the microbicidal process. Inhibitor of the cerebellar inositol 1,4,5-triphosphate (InsP(3)) receptor. 
Formule: C₂₇H₃₃NO₄
Numéro MDL: MFCD00083464
Numéro CAS: 57186-25-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43f309ef5eff1a14c98901fd1f5086274540077c&vid=92009c6e293287fe6334c7e8cb48cb97202ce9cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité