Phorbol-12-myristate-13-acetate ≥99% (par HPLC, TLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPE1600001 BMLPE1600005
ENZOBMLPE1600001EA 60.5 EUR InStock
ENZOBMLPE1600001 ENZOBMLPE1600005
Phorbol-12-myristate-13-acetate ≥99% (par HPLC, TLC)
Phorbol-12-myristate-13-acetate
PKC activator (10 to 100 ng/ml).
  • Most commonly used phorbol ester
  • Causes an extremely wide range of effects in cells and tissues
  • Colorless amorphous film or foam.
  • Soluble in DMSO (25 mg/ml); 100% ethanol (25 mg/ml); acetone, ether or dimethyl formamide
Very potent mouse skin tumor promoter. Inhibits apoptosis induced by Fas, but induces apoptosis in HL-60 promyelocytic leukemia cells.
Formule: C₃₆H₅₆O₈
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036736
Numéro CAS: 16561-29-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité