Sphingosine-1-phosphate ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Attention
Synonyms: S1P
ENZOBMLSL1400001EA 193.6 EUR InStock
ENZOBMLSL1400001
Sphingosine-1-phosphate ≥98% (par CCM)
Sphingosine-1-phosphate
Endogenous signaling molecule.
Sphingosine-1-phosphate (1-SPP) is a putative second messenger that mobilizes calcium from intracellular stores via an IP3 independent pathway, activation of phospholipase D and stimulation of quiescent Swiss 3T3 fibroblast growth. Regulates a variety of cellular responses, including survival, cytoskeletal remodeling, chemotaxis etc. via the activation of cell surface EDG receptors. 1-SPP also promotes angiogenesis.
Sparingly soluble in 1:1 ethanol:water. Addition of small amounts of acetic acid may help dissolve this product. Soluble in warm methanol.
Formule: C₁₈H₃₈NO₅P
MW: 379,478 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00270077
Numéro CAS: 26993-30-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/16/45401516.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité