Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tyrphostin A25 ≥99%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLEI1870005EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLEI1870005
Tyrphostin A25 ≥99%
Tyrphostin A25
A potent inhibitor of EGF receptor kinase activity (IC50=3 µM).

  • EGFR inhibitor

Yellow-orange solid.

Soluble in 100% ethanol or DMSO.


Formule: C₁₀H₆N₂O₃
MW: 202,169 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133900
Numéro CAS: 118409-58-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/78/45403678.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité