Kifunensine ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLS1140001 BMLS1140005
ENZOBMLS1140001EA 154 EUR InStock
ENZOBMLS1140001 ENZOBMLS1140005
Kifunensine ≥98% (par CCM)
Kifunensine
Inhibits α-mannosidase. Inhibits asparagine-linked oligosaccharide processing. Immunomodulator.
  • Mannosidase inhibitor
White to off-white solid.
Soluble in water (25mg/ml).
Formule: C₈H₁₂N₂O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 109944-15-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91d671159b983a2b9b447ff141e04a99a4a9566d&vid=7f485c19a1e14251b738b9f4a42d53cc3a28b823&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité