Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethacrynic acid ≥99%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLEI1280001EA 95.7 EUR InStock
ENZOBMLEI1280001
Ethacrynic acid ≥99%
Ethacrynic acid
GST inhibitor

Inhibits LTC4 biosynthesis by inhibition of glutathione S-transferase (GST). Inhibits 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase.


Formule: C₁₃H₁₂Cl₂O₄
MW: 303,135 g/mol
Numéro MDL: MFCD00056693
Numéro CAS: 58-54-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/30/45403630.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité