Fingolimod hydrochloride ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 2-Amino-2-(4-octylphenethyl)propane-1,3-diol hydrochloride, FTY-720 hydrochloride
BMLSL2330005 BMLSL2330025
ENZOBMLSL2330005EA 89.1 EUR InStock
ENZOBMLSL2330005 ENZOBMLSL2330025
Fingolimod hydrochloride ≥98% (par HPLC)
Fingolimod hydrochloride
Novel immune modulator that alters migration and homing of lymphocytes. Acts as a potent agonist of sphingosine 1-phosphate receptors (S1P) after phosphorylation by sphingosine kinase. Also inhibits cytosolic phospholipase A2 independently of sphingosine 1-phosphate receptors.
  • S1P receptor ligand
White solid.
Soluble in DMSO (10mg/ml), 100% ethanol or dimethyl formamide.
Formule: C₁₉H₃₄ClNO₂
MW: 343,936 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00939512
Numéro CAS: 162359-56-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité