Ciglitazone ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLGR2050005 BMLGR2050025
ENZOBMLGR2050005EA 134.2 EUR InStock
ENZOBMLGR2050005 ENZOBMLGR2050025
Ciglitazone ≥98%
Ciglitazone
PPAR ligand
Ciglitazone is a thiazolidinedione type of antihyperglycemic agent. It displays antihyperglycemic activity in genetically obese C57 Bl/6 ob/ob mice and is a selective PPARgamma agonist (EC50=3 µM). Inhibits HUVEC differentiation and angiogenesis and also stimulates adipogenesis and decreases osteoblastogenesis in human mesenchymal stem cells.
Synthetic.
Formule: C₁₈H₂₃NO₃S
Numéro MDL: MFCD00865499
Numéro CAS: 74772-77-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d59f84e32eddd0d799ccaf5f90fd14d9fae62af0&vid=bd4c95fe5cdf7e038eadbddbcfbcf7492b01b0d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité