Stauprimide ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLSC1060001EA 123.2 EUR InStock
ENZOBMLSC1060001
Stauprimide ≥98% (par HPLC)
Stauprimide
Potently increases the efficiency of directed differentiation of mouse and human embryonic stem cells in the presence of Activin A (EC₅₀ = 0.3 µM in Sox17+ /Sox7- cells).
Interacts with NME2 and inhibits its nuclear localisation leading to downregulation of c-Myc. Under various conditions, stauprimide treated ESC's were able to be differentiated into endoderm, neuronal, and mesoderm cell lines.
Soluble in DMSO (20 mg/ml).
Formule: C₃₅H₂₈N₄O₅
MW: 584,632 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 154589-96-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/08/45401508.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité