Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ilimaquinone ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG

ENZOBMLG4350100EA 154 EUR InStock
ENZOBMLG4350100
Ilimaquinone ≥98% (par CCM)
Ilimaquinone
ADP-ribosylation factor inhibitor

Displays antimicrobial, anti-HIV and anti-inflammatory properties. Induces complete and reversible breakdown of Golgi membranes. Inhibits the association of β-COP and ADP-ribosylation factor to Golgi membranes, but unlike BFA, does not induce retrograde transport of Golgi enzymes into ER or cause random fusion of successive Golgi cisternae. Interacts with methylation enzymes. Shows anticancer activity.


Formule: C₂₂H₃₀O₄
MW: 358,478 g/mol
Numéro MDL: MFCD22200891
Numéro CAS: 71678-03-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/92/45403892.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité