L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
α-Galactosylceramide (synthétique) ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: alpha-GalCer, alpha-Galactosylceramide, N-((2S,3S,4R)-3,4-Dihydroxy-1-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)octadecan-2-yl)hexacosanamide, KRN7000, a-​Galactosylceramide, (2S,3S,4R)-1-O-(α-D-Galactosyl)-N-hexacosanoyl-2-amino-1,3,4-octadecanetriol
BMLSL2320100 BMLSL2321000
ENZOBMLSL2320100EA 372 EUR InStock
ENZOBMLSL2320100 ENZOBMLSL2321000
α-Galactosylceramide (synthétique) ≥99% (par HPLC)
α-Galactosylceramide
MHC ligand.
KRN7000 is a synthetic analog of α-galactosylceramide and the marine natural product agelasphin. It is a specific ligand for human and mouse NKT cells and remains the best studied ligand of the lipid-binding MHC class I-like protein CD1d. It protects against LPS-induced shock and displays potent antitumor activity in various in vivo models.
KRN7000 is inherently an extremely hydrophobic molecule, therefore, almost all the methods for solubilizing this material in primarily aqueous media will contain at least some detergent. For cell culture or other in vivo models, it is recommended that the KRN7000 be initially dissolved in a 2:1 mixture of chloroform and methanol.
Formule: C₅₀H₉₉NO₉
MW: 858.34 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00939559
Numéro CAS: 158021-47-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7334f05253383bf78b11488c03d8c2b4ce01235a&vid=d7505aa4e2fb9b4fc828461371cce30ab4b9f384&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥99% (HPLC)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité