C2-Dihydroceramide ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLSL1010005EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLSL1010005
C2-Dihydroceramide ≥98% (par CCM)
C2-Dihydroceramide
Negative control for C2 ceramide.
C₂ Dihydroceramide is inactive and may be used as a negative control for C₂ ceramide.
Soluble in ethanol (5 mg/ml) or DMSO (5 mg/ml: dissolve in hot DMSO, then cool to RT).
Formule: C₂₀H₄₁NO₃
MW: 343,552 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00236495
Numéro CAS: 13031-64-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/09/45401509.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité