Bupivacaine hydrochloride monohydrate ≥98% (by UHPLC), solide blanc
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Danger
ENZOBMLNA1390001EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLNA1390001
Bupivacaine hydrochloride monohydrate ≥98% (by UHPLC), solide blanc
Bupivacaine hydrochloride monohydrate
Sodium channel blocker. Clinically useful local anesthetic.
Soluble in water (5 mg/ml).
Formule: C₁₈H₃₁ClN₂O₂
MW: 342,908 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078956
Numéro CAS: 73360-54-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/79/45401379.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (UHPLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité