Tyrphostin A9 ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI2150250EA 360.8 EUR InStock
ENZOBMLEI2150250 ENZOBMLEI2150050
Tyrphostin A9 ≥99% (par HPLC)
Tyrphostin A9
Tyrphostin 9 is a selective inhibitor of the PDGF receptor tyrosine kinase (IC50=1.2 µM). It is also a potent (10 nM) uncoupler of oxidative phosphorylation.
  • PDGF receptor inhibitor
Yellow solid.
Soluble in DMSO (>25mg/ml) or ethanol (20mg/ml).
Formule: C₁₈H₂₂N₂O
MW: 282,387 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209853
Numéro CAS: 10537-47-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/94/45403694.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité