Proadifen hydrochloride ≥95% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI1050250 BMLEI1051000
ENZOBMLEI1050250EA 110 EUR InStock
ENZOBMLEI1050250 ENZOBMLEI1051000
Proadifen hydrochloride ≥95% (par CCM)
Proadifen hydrochloride
Cytochrome P450 inhibitor
Cytochrome P-450 inhibitor. Inhibits cytochrome P-450-dependent arachidonate metabolism (90% at 50 µM). Calcium antagonist. Blocks glibenclamide-sensitive K+ channels (IC50=4.4mM). Inhibits platelet thromboxane synthesis and stimulates endothelial cell prostacyclin production. Potentiates the effects of many drugs in vivo. 
Formule: C₂₃H₃₁NO₂·HCl
Numéro MDL: MFCD00055151
Numéro CAS: 62-68-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9ede98ffc21613f95fd794ffc72a32afea3b9a6&vid=b63a7e2323eb2e708240ee6692d7ca3886b3f22b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité