Gö 6983 ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI2960500EA 176 EUR InStock
ENZOBMLEI2960500
Gö 6983 ≥95% (par HPLC)
Gö 6983
PKC inhibitor. Has been shown to selectively inhibit several PKC isoenzymes (IC50 = 7nM for PKCα and PKCβ; 6nM for PKCγ; 10nM for PKCδ; 60nM for PKCζ). The compound does not effectively inhibit PKCµ (IC50=20 µM) and therefore can be used to differentiate PKCµ from other isoforms.
  • PKC inhibitor
Bright red solid.
Soluble in DMSO.
Formule: C₂₆H₂₆N₄O₃
MW: 442,519 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04040031
Numéro CAS: 133053-19-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/47/45403747.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité