Bourgeonal ≥98% (par HPLC), huile incolore
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
Synonyms: 3-(4-(tert-Butyl)phenyl)propanal
BMLN1560025
ENZOBMLN1560025EA 449 EUR InStock
ENZOBMLN1560025
Bourgeonal ≥98% (par HPLC), huile incolore
Bourgeonal
hOR17-4 ligand
A previously undescribed human testicular olfactory receptor known as hOR17-4 was cloned and functionally expressed. Bourgeonal is a potent agonist at hOR17-4 and acts as a strong chemoattractant in sperm behavioral assays. The bourgeonal, hOR17-4 signaling pathway potentially governs chemical communication between sperm and egg and may be used to manipulate or block fertilization.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) or ethanol (25 mg/ml).
Formule: C₁₃H₁₈O
MW: 190,286 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00169819
Numéro CAS: 18127-01-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=442f7c9163fb3e6816ed9f913d4f350098d6ed83&vid=a78fb2a72c8aa0ee3272055ff5c2e534031a5243&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité