L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
DMOG 99 TLC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: N-[Methoxy(oxo)acetyl]glycine methyll ester, Dimethyloxaloylglycine, Methyl 2-((2-methoxy-2-oxoethyl)amino)-2-oxoacetate, DMOG
BMLEI3470010 BMLEI3470050
ENZOBMLEI3470010EA 89.1 EUR InStock
ENZOBMLEI3470010 ENZOBMLEI3470050
DMOG 99 TLC_ASSAY_METHOD
DMOG
DMOG is a cell permeable prolyl-4-hydroxylase inhibitor which upregulates HIF activity. HIF activation stimulates angiogenesis in several different models. DMOG also inhibits FIH (Factor Inhibiting HIF), an asparaginyl hydroxylase, which enhances the HIF response. It is active in vivo and attenuates myocardial injury in a rabbit ischemia reperfusion model (20mg/kg). Is expected to act pro-angiogenic.
  • Prolyl-4-hydroxylase inhibitor
Off-white solid.
Soluble in DMSO (>25mg/ml), 100% ethanol (>25mg/ml) or dimethyl formamide; soluble also in PBS, pH7.2 (10mg/ml).
Formule: C₆H₉NO₅
MW: 175.14 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD05865098
Numéro CAS: 89464-63-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=612af2854b6767a0f957c24790bb8de6dfaa3670&vid=cadf617133565e51b046f418036c22e2df01a397&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité