1-O-Palmitoyl-2-O-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLL1340001EA 64.9 EUR InStock
ENZOBMLL1340001
1-O-Palmitoyl-2-O-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥98% (par CCM)
1-O-Palmitoyl-2-O-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
PAF receptor ligand.
The predominant PAF species produced by stimulated endothelial cells. 1-Acyl-PAF induces IL-6 release in rat anterior pituitary cells in vitro. The compound also displays protective effects in oxidative stress.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) or ethanol (25 mg/ml).
Formule: C₂₆H₅₂NO₈P
MW: 537,675 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00798242
Numéro CAS: 84062-61-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/35/45401335.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité