L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
monastrol 98 TLC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 4-(3-Hydroxyphenyl)-6-methyl-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydro-4H-pyrimidin-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, 1,2,3,4-Tetrahydro-4-(3-hydroxyphenyl)-6-methyl-2-thioxo-5-pyrimidinecarboxylic acid, ethyl ester, Ethyl 4-(3-hydroxyphenyl)-6-methyl-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydro-4H-pyrimidin-5-carboxylate, Ethyl 4-(3-hydroxyphenyl)-6-methyl-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate, Eg5 Inhibitor I
BMLGR3220005 BMLGR3220025
ENZOBMLGR3220005EA 180 EUR InStock
ENZOBMLGR3220005 ENZOBMLGR3220025
monastrol 98 TLC_ASSAY_METHOD
Monastrol
Cell permeable non-tubulin-interacting mitosis inhibitor. Blocks mitosis (IC50=14µM) by binding to the mitotic kinesin Eg5.
  • Kinesin inhibitor
White to light yellow solid.
Soluble in DMSO (20mg/ml) or 100% ethanol (4mg/ml).
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₃S
MW: 292.353 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00813077
Numéro CAS: 329689-23-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4859fddc7985a67ca50ceaea49b9a384cfcf104d&vid=86466f37e275695802e2d24d97ff9a88e30ffc6b&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité