BI-D1870 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI4070005EA 249.7 EUR InStock
ENZOBMLEI4070005 ENZOBMLEI4070001
BI-D1870 ≥98% (par HPLC)
BI-D1870
S6 kinase inhibitor
Cell permeable, ATP-competitive inhibitor of the four isoforms of ribosomal S6 kinase (p90 RSK) (IC50's at 100µM ATP: RSK1 = 31nM, RSK2 = 24nM, RSK3 = 18nM, RSK4 = 15nM). Does not significantly inhibit 10 other AGC kinases, and over 40 other protein kinases at 100X concentrations. Acts on the N-terminal AGC kinase domain. Completely prevents PMA-induced TSC2 phosphorylation.
Formule: C₁₉H₂₃F₂N₅O₂
MW: 391,423 g/mol
Numéro MDL: MFCD11223662
Numéro CAS: 501437-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité