N-(4-Phenylsulphonylphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanamide ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLKC1700010EA 110 EUR InStock
ENZOBMLKC1700010
N-(4-Phenylsulphonylphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanamide ≥98% (par CCM)
N-(4-Phenylsulphonylphenyl)-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanamide
K⁺ channel activator.
A unique and selective ATP-sensitive K⁺ channel (KATP) opener (EC50=0.5 μM) which is short acting. Completely abolishes overactivity in a rat model of overactive bladder.
Soluble in DMSO (>25 mg/ml) or ethanol (>25 mg/ml).
Formule: C₁₆H₁₄F₃NO₄S
MW: 373,346 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09266222
Numéro CAS: 147695-92-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/25/45401325.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité