5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic acid ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLCM1000010 BMLCM1000050
ENZOBMLCM1000010EA 64.9 EUR InStock
ENZOBMLCM1000010 ENZOBMLCM1000050
5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic acid ≥98% (par HPLC)
5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic acid
A potent chloride channel blocker (IC50=0.1-100 µM depending on channel subtype and assay method). Inhibits cyclooxygenase (COX; IC50=8 µM). Evidence of mitochondrial uncoupling in mouse peritoneal macrophages, due to protonophore activity.
  • Cl- channel blocker
Yellow solid.
Soluble in DMSO (25mg/ml) or 100% ethanol (10mg/ml; warm).
Formule: C₁₆H₁₆N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153851
Numéro CAS: 107254-86-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7f5d22ef38eef0ef5e994d5985fcd6e2cdba19f&vid=c1af03ff226086140cd085d181c009de0fae85de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité