HET-0016 ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI3500005 BMLEI3500025
ENZOBMLEI3500005EA 110 EUR InStock
ENZOBMLEI3500005 ENZOBMLEI3500025
HET-0016 ≥98%
HET-0016
Cytochrome P450 inhibitor
HET-0016 is a potent and selective inhibitor of the biosynthesis of 20-HETE acting via inhibition of CYP4A. It inhibits cerebrovascular constriction induced by Ca2+ or arachidonate and inhibits angiogenesis and endothelial cell sprouting in various models.
Formule: C₁₂H₁₈N₂O
Numéro MDL: MFCD00277704
Numéro CAS: 339068-25-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=950fac892995ba3945ed94b0d3667cb0bb835b85&vid=7e8f965c549f5b16ea006e39ff0d794d545f04e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité