1-O-Hexadecyl-2-N-methylcarbamyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLL1200005EA 374 EUR InStock
ENZOBMLL1200005
1-O-Hexadecyl-2-N-methylcarbamyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥98% (par CCM)
1-O-Hexadecyl-2-N-methylcarbamyl-sn-glycero-3-phosphocholine
PAF receptor activator.
Biologically potent, non-metabolisable analog of platelet-activating factor (PAF). Induces half-maximal PMNL degranulation response at 16 nM and binds stereospecifically to high and low affinity PAF receptors. Completely resists inactivation by acetylhydrolase.
Soluble in 100% ethanol.
Formule: C₂₆H₅₅N₂O₇P
MW: 538,707 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065891
Numéro CAS: 91575-58-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/33/45401333.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité