BAY 11-7085 ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: (E)-3-(4-tert-Butylphenylsulphonyl)acrylonitrile, (E)-3-((4-(tert-Butyl)phenyl)sulphonyl)acrylonitrile
BMLEI2790010 BMLEI2790050
ENZOBMLEI2790010EA 114 EUR InStock
ENZOBMLEI2790010 ENZOBMLEI2790050
BAY 11-7085 ≥99%
BAY 11-7085
NF-kappaB inhibitor
An irreversible inhibitor of cytokine-inducible IkappaBalpha phosphorylation (IC50=10 µM). In intact HUVECs it inhibits TNFalpha-induced phosphorylation and degradation of IkappaBalpha without affecting constitutive phosphorylation. Inhibition of IkappaBalpha phosphorylation and degradation results in the inactivation of NF-kappaB and NF-kappaB-dependent expression of endothelial-leukocyte adhesion molecules, E-selectin, VCAM-1 and ICAM-1. BAY 11-7085 displayed potent anti-inflammatory activity in the rat carrageenan paw edema assay and adjuvant arthritis model.
Formule: C₁₃H₁₅NO₂S
MW: 249,328 g/mol
Numéro MDL: MFCD01862602
Numéro CAS: 196309-76-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff56d563ae3470e0b7e1767733a3ed0da4ed907c&vid=ed694ccdeb6570d3a7fc5a78ec8597929916c41f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité