N-Arachidonoyldopamine ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLVR1040025EA 282.7 EUR InStock
ENZOBMLVR1040025
N-Arachidonoyldopamine ≥98% (par CCM)
N-Arachidonoyldopamine
Activator of CB1 receptor and TRPV1
Endogenous, specific ligand for the CB1 receptor (CB1: Ki=250nM; CB2: Ki=12µM) [1] and TRPV1 [2] (EC50=50nM) found in nervous tissues [3, 4]. Immunosuppressant inhibiting T cell proliferation and phosphorylation of the NF-κB p65 subunit [5]. Potent vasorelaxant [6] and inhibitor of HIV-1 [7].
Formule: C₂₈H₄₁NO₃
MW: 439,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD03412031
Numéro CAS: 199875-69-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité