Phytoceramide C2 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLSL1510005EA 337.7 EUR InStock
ENZOBMLSL1510005
Phytoceramide C2 ≥98% (par CCM)
Phytoceramide C2
Inhibits yeast growth and activates ceramide-activated protein phosphatase (CAPP).
  • Ceramide-activated protein phosphatase activator
White to off-white solid.
Soluble in ethanol (>25 mg/ml) or DMSO (>25 mg/ml with warming).
Formule: C₂₀H₄₁NO₄
MW: 359,551 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02686954
Numéro CAS: 475995-69-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/21/45401521.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité