HBDDE ≥95% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI2730001 BMLEI2730005
ENZOBMLEI2730001EA 154 EUR InStock
ENZOBMLEI2730001 ENZOBMLEI2730005
HBDDE ≥95% (par CCM)
HBDDE
Inhibits PKCα (IC50=43 µM) and PKCγ (IC50=50 µM) without inhibiting the δ, βI and βII isotypes.
  • PKC inhibitor
Orange solid.
Soluble in DMSO (25 mg/ml), ethanol (15 mg/ml warm) or water (10 mg/ml warm).
Formule: C₁₆H₁₈O₈
Point de fusion: 165…168 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00925616
Numéro CAS: 154675-18-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59135ffdb179844aa0d59654fc8d4a3f9746a86c&vid=2339f50bc53e28ef0418865656bba9078b5d15ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité