A-803467 ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLNA1420050EA 454.3 EUR InStock
ENZOBMLNA1420050 ENZOBMLNA1420010
A-803467 ≥98%
A-803467
Na+ channel blocker
A-803467 is a potent and selective inhibitor of the TTX-resistant voltage-gated sodium channel Nav1.8 which is preferentially expressed on sensory neurons. IC50 for human Nav1.8=8.0 nM (140 nM for rat). It attenuates neuropathic and inflammatory pain in various animal models.
Formule: C₁₉H₁₆ClNO₄
MW: 357,79 g/mol
Numéro MDL: MFCD10574689
Numéro CAS: 944261-79-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/81/45401381.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité