β-Lapachone ≥98%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-benzo[h]chromene-5,6-dione
BMLGR3080005 BMLGR3080025
ENZOBMLGR3080005EA 89.1 EUR InStock
ENZOBMLGR3080005 ENZOBMLGR3080025
β-Lapachone ≥98%
beta-Lapachone
Topoisomerase inhibitor
Novel DNA topoisomerase I inhibitor. Unlike camptothecin, beta-lapachone does not stabilize the cleavable complex, indicating a novel mode of action. Induces apoptosis in HL-60 and human prostate cancer cells via a p53-independent mechanism and blocks the cell cycle at G0/G1.
Formule: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,274 g/mol
Numéro MDL: MFCD01712233
Numéro CAS: 4707-32-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=137fe9429303180eead3f422ecfeb1db9486cd07&vid=9c4fdd99ef57a4ab26890c4abc4ffaf8e875a1ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité