N-[2-(Cyclohexyloxy)-4-nitrophenyl]methanesulphonamide ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: N-(2-(Cyclohexyloxy)-4-nitrophenyl)methanesulphonamideNS-398N-[2-(Cyclohexyloxy)-4-nitrophenyl]methanesulphonamide
ENZOBMLEI2610025EA 438.9 EUR InStock
ENZOBMLEI2610025 ENZOBMLEI2610005
N-[2-(Cyclohexyloxy)-4-nitrophenyl]methanesulphonamide ≥98% (par HPLC)
N-[2-(Cyclohexyloxy)-4-nitrophenyl]methanesulphonamide
Cyclooxygenase inhibitor. Selectively inhibits PGH synthase-2 (IC50=1 µM) with no inhibition of PGH synthase-1 at concentrations up to 100 µM. Protects neuronal cultures from LPS-induced neurotoxicity.
  • COX inhibitor
Cyclooxygenase inhibitor. Selectively inhibits PGH synthase-2 (IC50=1 µM) with no inhibition of PGH synthase-1 at concentrations up to 100 µM. Protects neuronal cultures from LPS-induced neurotoxicity.
Soluble in 100% ethanol (warm; sonication), DMSO (25mg/ml) or dimethyl formamide. Insoluble in water.
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₅S
MW: 314,356 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00882995
Numéro CAS: 123653-11-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/18/45403718.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité