4-Phenylchalcone oxide (synthétique) ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOBMLEI1080020EA 110 EUR InStock
ENZOBMLEI1080020 ENZOBMLEI1080100
4-Phenylchalcone oxide (synthétique) ≥98% (par HPLC)
4-Phenylchalcone oxide
Potent and selective inhibitor of microsomal and cytosolic epoxide hydrolase (IC50=68 nM). Inhibits epoxide hydrolysis of epoxyeicosatrienoic acids.
  • Epoxide hydrolase inhibitor
White to off-white solid.
Soluble in DMSO (25mg/ml)
Formule: C₂₁H₁₆O₂
MW: 300,357 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00211155
Numéro CAS: 82389-34-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/19/45403619.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité