TOFA ≥99% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI3210010 BMLEI3210050
ENZOBMLEI3210010EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLEI3210010 ENZOBMLEI3210050
TOFA ≥99% (par CCM)
TOFA
Acetyl-CoA inhibitor
Hypolipidemic agent. Potent, reversible and competitive inhibitor of acetyl-coenzyme A carboxylase (Ac-CoA carboxylase; ACC), a key enzyme involved in fatty acid biosynthesis. It blocks apoptosis induced by the fatty acid synthase inhibitor C75 (Prod. No. ALX-270-286) and stimulates neurite outgrowth and neuronal differentiation in rat pheochromocytoma cells.
Formule: C₁₉H₃₂O₄
Numéro MDL: MFCD01726059
Numéro CAS: 54857-86-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6e6fa16b9857340b82df751f5cb9017aa59389f&vid=1d4a03e744c1b07a8f6758c144c1e52543d02907&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité